368113
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
α-Resorcylaldehyde (6CI)
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
153-158 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-4,9-10H
Klucz InChI
HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- fulgide7
- 3,5-bis(undeca-4,6-diynyloxy)benzaldehyde
- 3,5-didodecyloxybenzaldehyde
- 1′-methyl-1′,5′-dihydro-2′-(3,5-bis(undeca-4,6-diynyloxy)phenyl)-1H-pyrrolo[3′,4′:1,9](C60-Ih)[5,6]fullerene (F2D)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3