Przejdź do
P7703
1,5-Pentanediol
96%
Synonim(y):
Pentamethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
615,00 zł
522,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-854-4
Beilstein/REAXYS Number:
1560130
MDL number:
Assay:
96%
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
96%
autoignition temp.
635 °F
expl. lim.
13.2 %
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Pentanediol can be used:
  • As a monomer for the synthesis of biocompatible polyesters, polycarbonates and polyurethanes.
  • As an oxygen precursor for the formation of thin film of ZnO via atomic layer deposition.
  • For the enantioselective convergent synthesis of (+)-spirolaxine methyl ether, ′helicobactericidal agent found in white rot fungi′.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
76892
description
96%
description
purum, ≥97.0% (GC)
assay
96%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
refractive index
n20/D 1.450
bp
242 °C (lit.)
bp
242 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
expl. lim.
13.2 %
expl. lim.
13.2 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Pentanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
287.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
142 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Why would 1,5-pentanediol be used in a liquid aquarium iron supplement for aquatic plants? Thanks
    1 answer
    1. The inclusion of 1,5-pentanediol in a liquid aquarium iron supplement can improve the efficacy and usability of the product for enhancing the growth of aquatic plants.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?