Merck
H11807
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol
97%
Synonim(y):
Hexamethylene glycol
Wybierz wielkość
500 G
347,00 zł
1 KG
369,00 zł
2.5 KG
811,00 zł
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
347,00 zł
1 KG
369,00 zł
2.5 KG
811,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Beilstein:
1633461
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.53 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
temp. samozapłonu
608 °F
granice wybuchowości
16 %
bp
250 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1,6-Hexanediol is generally used to introduce C6-spacer in molecular substrates.[1][2] It is also widely used in the synthesis of various polyesters.[3][4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kifah Nasr et al.
Polymers, 12(9) (2020-08-28)
Among the various catalysts that can be used for polycondensation reactions, enzymes have been gaining interest for three decades, offering a green and eco-friendly platform towards the sustainable design of renewable polyesters. However, limitations imposed by their delicate nature, render
Clinton Belott et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(44), 27676-27684 (2020-10-21)
Proteinaceous liquid-liquid phase separation (LLPS) occurs when a polypeptide coalesces into a dense phase to form a liquid droplet (i.e., condensate) in aqueous solution. In vivo, functional protein-based condensates are often referred to as membraneless organelles (MLOs), which have roles
Liquid crystalline phthalocyanine-fullerene dyads.
Ince, Mine et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(5), 1531-1536 (2011)
A series of furan-aromatic polyesters synthesized via direct esterification method based on renewable resources.
Jiang, Min et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(5), 1026-1036 (2012)
Melt-phase synthesis and properties of triptycene-containing copolyesters.
Liu, Yanchun et al.
Macromolecules, 44(11), 4049-4056 (2011)