Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-254-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
131-132 °C/10 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3
InChI key
AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?