Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł 935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-085-0
Beilstein/REAXYS Number:
1633482
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n
bp
259 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
InChI key
SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?