Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł 459,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C4H7NO)3 · HBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-100-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
459,75 zł
Cena katalogowa613,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
88-90 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[BrH]Br.O=C1CCCN1.O=C2CCCN2.O=C3CCCN3
InChI
1S/3C4H7NO.Br3H/c3*6-4-2-1-3-5-4;1-3-2/h3*1-3H2,(H,5,6);3H
InChI key
ITDWTSPGISAGCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyrrolidone hydrotribromide has high selectivity for ketones.
Application
Pyrrolidone hydrotribromide was used as a brominating agent.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 95% | description ≥99.5%, purified by redistillation |
| assay 97% | assay 97% | assay 95% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 88-90 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form liquid | form - | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?