Kluczowe dokumenty
190780
Sodium trichloroacetate
97%
Synonim(y):
NaTCA
Wybierz wielkość
144,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
144,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?