Przejdź do
396540
1,2-Dichloroethane-d4
99 atom % D
Synonim(y):
Ethylene-d4 dichloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCD2CD2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.98
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
4820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
General description
1,2-Dichloroethane-d4 is 1,2-dichloroethane with all the hydrogen atoms replaced by deuterium. Its synthesis and structure elucidation by neutron diffraction measurements has been reported.
Application
1,2-Dichloroethane-d4 may be used:
  • As a NMR solvent.
  • As a surrogate standard during the analysis of volatile organic compounds (VOC) in water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • As a chain termination reagent in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide).
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloroethane-d4
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.8 °F - closed cup - Based on data from similar materials
flash_point_c
16.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
17060-07-0
CAS No.
17060-07-0
CAS No.
17060-07-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)