For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
186155
Lithium acetylide, ethylenediamine complex
90%
Synonim(y):
Acetylek litu w połączeniu z 1,2-etanodiaminą, Kompleks acetylku litu z etylenodiaminą
Wybierz wielkość
359,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
359,00 zł
Polecane produkty
Próba
90%
bp
110.6 °C (lit.)
mp
76 °C (dec.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
Klucz InChI
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Lithium acetylide, ethylenediamine complex is a general reagent to synthesize ethynylated ketones.[1]
- It is used as a ligand in the coordination chemistry to synthesize transition metal complexes such as 1-alkynyl-dimethyl(triorganophosphine)gold(III) complex.[2]
- It is employed in the ring opening reaction of epoxides, as in the total synthesis of (−)-goniotrionin[3] and englerin A.[4]
- It can also be used in the ethynylation of alkyl halides to prepare terminal alkynes.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?