Merck
346160
Sigma-Aldrich
Ethynylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Acetylenek chloromagnezu
Wybierz wielkość
100 ML
320,00 zł
800 ML
926,00 zł
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
320,00 zł
800 ML
926,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH≡CMgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.ClH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Ethynylmagnesium chloride solution can be used:
  • To synthesize 1-ethynyldeoxyribose derivatives which can further undergo Sonogashira coupling with various aryl, heteroaryl, and metallocenyl derivatives.[1]
  • In one of the key synthetic steps of substituted naphthostyrils.[2]
  • In the preparation of propargylic ester precursor for the synthesis of 1,3-dienylphosphonates.[3]
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-16.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel and convenient method for the synthesis of substituted naphthostyrils
Liu J, et al.
Tetrahedron Letters, 44(12), 2545-2548 (2003)
New and efficient synthesis of 1, 3-dienylphosphonates by Palladium-catalyzed substitution of propargylic esters to diethyl phosphite
Liu X, et al.
Synthetic Communications, 43(19), 2622-2626 (2013)
Sonogashira reactions of α-and β-1-ethynyl-2-deoxyribosides: synthesis of acetylene-extended C-nucleosides
Bobula T, et al.
Tetrahedron, 66(2), 530-536 (2010)