Przejdź do
468568
Hexyllithium solution
2.3 M in hexane
Synonim(y):
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
1252,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.11
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3600261
Concentration:
2.3 M in hexane
Form:
liquid
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
2.3 M in hexane
bp
69 °C
density
0.708 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
InChI key
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexyllithium solution is an organolithium compound used in organic synthesis as a strong base, alkylating agent, and lithiation reagent.
Application
Hexyllithium solution can be used as an alkylating agent in the:
  • Ni-catalyzed cross-coupling with aryl halides.
  • Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation.
It can also be used as a lithiation agent for the lithiation of azetidines.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal™ bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
561452529745332747
description
2.3 M in hexane
description
0.5 M in benzene: cyclohexane
description
0.7 M in pentane
description
1.0 M in THF/hexanes
concentration
2.3 M in hexane
concentration
0.5 M in benzene: cyclohexane
concentration
0.7 M in pentane
concentration
1.0 M in THF/hexanes
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.708 g/mL at 25 °C
density
0.862 g/mL at 25 °C
density
0.632 g/mL at 25 °C
density
0.829 g/mL at 25 °C
bp
69 °C
bp
-
bp
35-36 °C
bp
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)