Merck
249572
Sigma-Aldrich
Sodium acetylide suspension
95% (Purity of contained acetylide), 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil
Synonim(y):
Ethynyl sodium
Wybierz wielkość
100 G
338,00 zł
500 G
1210,00 zł
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
338,00 zł
500 G
1210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.02
Beilstein:
3587232
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95% (Purity of contained acetylide)
stężenie
18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil
ciąg SMILES
[Na]C#C
InChI
1S/C2H.Na/c1-2;/h1H;
Klucz InChI
SLBNQJAGYKQCKI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium acetylide suspension has been used in the preparation of:
  • 2-ethynyladamantan-2-ol[1]
  • apical-equatorial (ae) isomer of (Et4N)3[1-(2′-B10H9)-2-NH3B10H8][2]
  • trimethylsilylacetylene[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D A Feakes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(8), 3029-3033 (1994-04-12)
The polyhedral borane ion [n-B20H18]2- reacts with liquid ammonia in the presence of a suitable base to produce an apical-equatorial (ae) isomer of the [B20H17NH3]3- ion, [1-(2'-B10H9)-2-NH3B10H8]3-. The structure of this product has been confirmed by 11B NMR spectroscopy and
Synthesis of novel carbo-and hetero-polycycles. Part 8. An efficient and convenient synthesis of adamantylidenevinylidenecyclopropane derivatives.
Eguchi S and Arasaki M.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 1047-1050 (1988)
A new synthetic route to donor-acceptor porphyrins.
Plater MJ, et al.
Tetrahedron, 58(12), 2405-2413 (2002)