Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
589,00 zł
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H9Si.Li/c1-5-6(2,3)4;/h2-4H3;
InChI key
ZVXXEONXFWSCIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the transmetalation and nucleophilic displacement reactions.
- To prepare propargylic alcohol derivatives by reacting with aldehydes and ketones.
- To synthesize α,βynones by treating with Weinreb amide or with isoxazolidide.
- Along with Grignard reagent to convert γ- and δ-thiolactams to thioiminium salts, which are employed as key intermediates to produce disubstituted pyrrolidines.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 1.5 M in THF | description 1.0 M in THF | description 2.0 M in THF |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 1.5 M in THF | concentration 1.0 M in THF | concentration 2.0 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.88 g/mL at 25 °C | density 0.893 g/mL at 25 °C | density 0.891 g/mL at 25 °C | density 0.896 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?