Merck
185140
Sigma-Aldrich
3,3′-Dichloropivalic acid
≥97%
Synonim(y):
2,2-Bis(chloromethyl)propionic acid
Wybierz wielkość
25 G
415,80 zł
415,80 zł
Cena katalogowa594,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
415,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(CH2Cl)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
415,80 zł
Cena katalogowa594,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97%
Formularz
solid
mp
64-66 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
CC(CCl)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
DDSPBKFTRPWDLI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 3,3′-dichloropiworowy reaguje z etano-1,2-diaminą, dając izomeryczne pochodne tetraaminy, kwas tetraaminokarboksylowy i alkohol karboksyamidotriaminowy[1].
Zastosowanie
Kwas 3,3′-dichloropiwaliowy został użyty w syntezie chlorku 3,3′-dichloropiwaliowego[2].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paul V Bernhardt et al.
Inorganic chemistry, 43(5), 1681-1688 (2004-03-03)
Reaction between ethane-1,2-diamine and 3,3'-dichloropivalic acid results in different, isomeric tetra-amine derivatives, one a tetraamino carboxylic acid and the other a carboxamidotriamino alcohol, depending upon reaction conditions. Intended conversion of the Cu(II) complex of the former to a cyclam-like macrocycle
A novel rearrangement reaction conversion of 3-(chloromethyl) azetidin-2-ones to azetidine-3-carboxylic acid esters.
Bartholomew D and Stocks MJ.
Tetrahedron Letters, 32(36), 4795-4798 (1991)