Merck
689432
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(bromomethyl)-2,4,6-triethylbenzene
98%
Synonim(y):
2,4,6-trietylo-1,3,5-tris(bromometylo)benzen
Wybierz wielkość
1 G
274,00 zł
5 G
826,00 zł
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
274,00 zł
5 G
826,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21Br3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.04
Beilstein:
7639256
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (HPLC)
98%
Formularz
crystals
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CCc1c(CBr)c(CC)c(CBr)c(CC)c1CBr
InChI
1S/C15H21Br3/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17/h4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
UMKPSDHZXLYFJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)