Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-982-2
Beilstein/REAXYS Number:
1740427
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
185-190 °C (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?