Kluczowe dokumenty
554847
Barium oxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Baria, Barium monoxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: barium
gęstość
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
Klucz InChI
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- network modifier in the development of cathode ray tubes
- fabrication of glasses such as crown and borosilicate glasses
- storage of nitrogen gas
- preparation of biodiesel for internal combustion engines
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.