Przejdź do
183172
S-Phenyl thioacetate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
795,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COSC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-294-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
795,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
99-100 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Sc1ccccc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
WBISVCLTLBMTDS-UHFFFAOYSA-N
Application
S-Phenyl thioacetate was used as a substrate to measure the esterase activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
358851W328200W316255
description
98%
description
98%
description
≥98%
description
natural, ≥98%, FG
assay
98%
assay
98%
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
99-100 °C/6 mmHg (lit.)
bp
61 °C/23 mmHg (lit.)
bp
116 °C (lit.)
bp
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)