Merck
240249
Sigma-Aldrich
Thiophenol
≥99%
Synonim(y):
Benzenethiol, Phenyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.18
Beilstein:
506523
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588 (lit.)
tw
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Thiophenol can be used:
  • To prepare (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfane and β-lactones.
  • As a surface capping ingredient in the preparation Fe-doped ZnS nanoparticles exhibiting ferromagnetic properties.
  • As an oxygen scavenger in the N-deacetylation of chitin to yield chitosan C.
  • As an activator in the coupling reactions of carboxylic acids with isonitriles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1176-1176 (1991)
A practical and efficient method for the synthesis of .beta.-lactones
Danheiser RL and Nowick JS
The Journal of Organic Chemistry, 56(3), 1176-1185 (1991)
Synthesis and characterization of thiophenol passivated Fe-doped ZnS nanoparticles
Sambasivam S, et al.
Materials Science and Engineering, B, 150(2), 125-129 (2008)
Synthesis, structure and reactivity of [o-(2, 6-diisopropylphenyliminomethinyl) phenyl] selenenyl selenocyanate (RSeSeCN) and related derivatives
Rakesh P, et al.
Dalton Transactions, 43(25), 9431-9437 (2014)
Solid state structure of chitosan prepared under different N-deacetylating conditions
Prashanth KVH, et al.
Carbohydrate Polymers, 50(1), 27-33 (2002)
Produkty
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.