180858
1,1′-Diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide
97%
Synonim(y):
N ,N ′-Diheptyl-4,4′-dipyridylium dibromide, DHPB, Diheptylviologen bromide, Diheptylviologen dibromide, Heptylviologen dibromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
crystals
mp
285 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCC)cc2
InChI
1S/C24H38N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-17-25-19-13-23(14-20-25)24-15-21-26(22-16-24)18-12-10-8-6-4-2;;/h13-16,19-22H,3-12,17-18H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
VRXAJMCFEOESJO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.