Merck
384100
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diperchlorate
98%
Synonim(y):
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Cl2N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
98%
Postać
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 2.5%
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2ClHO4/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;2*2-1(3,4)5/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Klucz InChI
HTNDMKDAPWJPEX-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethyl viologen diperchlorate (EV (ClO4)2) in PEO matrix may be a good option for making viologen based eletrochromic device for testing purposes as it contains EV2+, that is a good electron acceptor and perchlorate ion which serves as electrolyte. It is used for fabricating electrochromic devices.
Zastosowanie
Ethyl viologen diperchlorate has been used in in-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
In-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Mishra S, et al.
Opt. Mater., 66, 65-71 (2017)