Merck
160326
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(diethylamino)benzophenone
≥99%
Synonim(y):
4,4′-(tetraetylodiamino)benzofenon, 4,4′-bis(dietyloamino)difenyloketon, p,p ′-Tetraetylodiaminobenzofenon, Bis[4-(dietyloamino)fenylo]metanon, Keton etylowy Michlera
Wybierz wielkość
25 G
624,00 zł
100 G
1790,00 zł
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
624,00 zł
100 G
1790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(C2H5)2NC6H4]2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.46
Beilstein:
2148611
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
mp
89-92 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(C1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2)=O)C=C1)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • The effect of 4, 4′-bis (N, N-diethylamino) benzophenone on the degree of conversion in liquid photopolymer for dental 3D printing: Examines its use as a co-initiator in dental 3D printing materials (DH Lee et al., 2015).
  • Ketone Number and Substitution Effect of Benzophenone Derivatives on the Free Radical Photopolymerization: Compares its performance with other photoinitiators in polymerization (TL Huang, YC Chen, 2021).
  • Michler′s ethylketone as a novel negative-ion matrix for the enhancement of lipid MALDI tissue imaging: Uses 4,4′-bis(diethylamino)benzophenone in matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) for tissue imaging (Y Shi et al., 2022).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The