Kluczowe dokumenty
50636
Paraquat dichloride-(rings-d8) hydrate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium-2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-d8 dichloride, Methyl viologen-d8 dichloride, Paraquat dichloride-d8
Wybierz wielkość
817,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
817,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C([2H])C([2H])=[N+](C)C([2H])=C2[2H].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
Klucz InChI
FIKAKWIAUPDISJ-FUIWBTGGSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?