Przejdź do
384097
Ethyl viologen dibromide
99%
Synonim(y):
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.11
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystalline
technique(s)
titration: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethyl viologen dibromide is known as 1,1-diethyl- 4,4-bipyridinium dibromide.
Application
Ethyl viologen dibromide has been used as an internal standard in the analysis of paraquat and diquat in the serum using high-performance liquid chromatography.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
472662384100856177
description
99%
description
99%
description
98%
description
98%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
crystalline
form
powder
form
solid
form
solid
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)