Kluczowe dokumenty
271845
Benzyl viologen dichloride
97%
Synonim(y):
1,1′-Dibenzyl-4,4′-bipyridinium dichloride
Wybierz wielkość
129,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
129,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].C(c1ccccc1)[n+]2ccc(cc2)-c3cc[n+](Cc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H22N2.2ClH/c1-3-7-21(8-4-1)19-25-15-11-23(12-16-25)24-13-17-26(18-14-24)20-22-9-5-2-6-10-22;;/h1-18H,19-20H2;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.