Merck
472662
Ethyl viologen diiodide
99%
Synonim(y):
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diiodide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18I2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.12
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES string
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethyl viologen diiodide serves as an electrolyte to conduct cyclic voltammetry to investigate the kinetic process of the redox targeting reactions.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)