Merck
178284
Ethyl 3-ethoxypropionate
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
5.03 (vs air)
Próba
≥99%
zawiera
50-150 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in