Kluczowe dokumenty
175889
tert-Butanol-d10
99 atom % D
Synonim(y):
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
Wybierz wielkość
718,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
718,00 zł
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?