Merck
175765
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-OD
99 atom % D
Synonim(y):
2-Methyl-2-propan(ol-d), tert-Butan(ol-d), tert-Butyl alcohol-d
Wybierz wielkość
5 G
433,00 zł
25 G
872,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
433,00 zł
25 G
872,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3847 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
Zastosowanie
tert-Butanol-OD jest stabilnym izotopem, który można wykorzystać:
  • Jako związek modelowy w badaniu reaktywności alkoholi na klastrach tlenkowych MoVI i WVI.[1]
  • W syntezie 8-deuterokamfory.[2]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
Fang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)
Synthesis of camphor-1, 4-homoenol (7-hydroxy-1, 2-dimethyl [3, 3, 0, 02, 7] tricyclooctane)
Dadson WM and Money T
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2524-2526 (1980)