Merck
176796
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-d2 solution
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Synonim(y):
Dideuterosulfuric acid solution
Wybierz wielkość
10 G
270,00 zł
25 G
500,00 zł
50 G
948,00 zł
100 G
1600,00 zł
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
270,00 zł
25 G
500,00 zł
50 G
948,00 zł
100 G
1600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
D2SO4/D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352322
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95.5—102.5% (Titration by NaOH)
Formularz
liquid
stężenie
96-98 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4175
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
D2SO4, isotopically labeled acid solution.
Zastosowanie
Sulfuric acid-d2 solution can be used as an internal standard for 1H-NMR spectroscopy analysis.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in