Kluczowe dokumenty
151904
Ethanol-OD
≥99.5 atom % D
Synonim(y):
Ethan(ol-d), Ethyl alcohol-OD
Wybierz wielkość
313,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
313,00 zł
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99.00%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.5-15 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.1000% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?