Merck
615080
Sigma-Aldrich
2-Propanol-OD
98 atom % D
Synonim(y):
2-Propan(ol-d), Isopropanol-OD, Isopropyl alcoh(ol-d)
Wybierz wielkość
5 G
579,00 zł
25 G
1820,00 zł
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
579,00 zł
25 G
1820,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3752 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
gęstość
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OC(C)C
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4D
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-QYKNYGDISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Propanol-OD, isotopically labeled analogue of 2-propanol.
Zastosowanie
2-Propanol- OD is used as a solvent to study the reaction mechanism of benzophenone and/or acetone ketyl radicals with tirapazamine, which is used to examined the exact mechanism of DNA damage and repair. Also, it is used to monitor the solvation of carbene compounds from dynamic study.
2-Propanol-OD can be used as a solvent in the study of:
  • Solvation time (dynamics) of singlet carbene compounds.[1]
  • Reaction mechanism of benzophenone and/or acetone ketyl radicals with tirapazamine.[2]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiaofeng Shi et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4542-4550 (2007-03-27)
Ketyl radicals produced by photolysis of ketones or di-tert-butyl peroxide (DTBP) in alcohol solvents react rapidly with tirapazamine (TPZ). The acetone ketyl radical (ACOH) reacts with TPZ with an absolute second-order rate constant of (9.7 +/- 0.4) x 108 M-1
The dynamics of carbene solvation: an ultrafast study of p-biphenylyltrifluoromethylcarbene
Wang J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2304-2313 (2008)
Jin Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2304-2313 (2008-01-25)
Ultrafast photolysis (lambda(ex) = 308 nm) of p-biphenylyltrifluoromethyl diazomethane (BpCN2CF3) releases singlet p-biphenylyltrifluoromethylcarbene (BpCCF3) which absorbs strongly at 385 nm in cyclohexane, immediately after the 300 fs laser pulse. The initial absorption maximum shifts to longer wavelengths in coordinating solvents
On the mechanism of reaction of radicals with tirapazamine
Shi X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4542-4550 (2007)