Merck
302996
Sigma-Aldrich
1-Butanol-d10
99 atom % D
Synonim(y):
Butyl alcohol-d10
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)2CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3956 (lit.)
tw
116-118 °C
gęstość
0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-NWURLDAXSA-N
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup