Merck
169978
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
O-Methylsalicylic acid, o-Anisic acid
Wybierz wielkość
25 G
156,00 zł
100 G
214,00 zł
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
156,00 zł
100 G
214,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
509929
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
mp
98-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methoxybenzoic acid was added as carbon supplement in the culture medium of Moraxella osloensis[1]. Photophysics of 2-methoxybenzoic acid has been investigated using both the time-correlated single photon counting and the fluorescence up-conversion techniques[2].
Zastosowanie
2-Methoxybenzoic acid was used as internal standard during quantification of free and conjugated salicylic acid in tomato (Lycopersicon esculentum) cells by HPLC[3]. It was also employed in the synthesis of pthalides[4].
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
291.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
144 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Heterocycles, 39, 47-47 (1994)
Involvement of endogenous salicylic acid content, lipoxygenase and antioxidant enzyme activities in the response of tomato cell suspension cultures to NaCl.
Molina A, et al.
The New phytologist, 156(3), 409-415 (2002)
The photophysics of salicylic acid derivatives in aqueous solution.
Pozdnyakov IP, et al.
Journal of the Physical Society of Japan, 22(5), 449-454 (2009)
M Gil et al.
Biodegradation, 11(1), 49-53 (2001-02-24)
Aromatic carboxylic acids substituted with methoxylated groups are among the most abundant products in "alpechin", the wastes resulting from pressing olives to obtain olive oil. Degradation of o-methoxybenzoate by an stable consortium made of a gram positive bacterium, Arthrobacter oxydans
Christoph Böttcher et al.
Analytical chemistry, 79(4), 1507-1513 (2007-02-15)
The coupling of liquid chromatography to electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry can be a powerful tool for metabolomics, i.e., the comprehensive detection of low molecular weight compounds in biological systems. There have, however, been doubts about the feasibility and