Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-118-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-6-4-3-5-7(8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥97% | description 99% | description ≥99%, FG |
| assay 99% | assay ≥97% | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 |
| density 1.157 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.157 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 248 °C (lit.) | bp 248 °C (lit.) | bp 244-245 °C (lit.) | bp 244-245 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.534 (lit.) | refractive index n20/D 1.534 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form - | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-methoxybenzoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?