Merck
254703
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzoyl chloride
97%
Synonim(y):
o-Anisoyl chloride
Wybierz wielkość
5 G
235,00 zł
25 G
573,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
235,00 zł
25 G
573,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
Beilstein:
607605
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572 (lit.)
bp
128-129 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
COc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek 2-metoksybenzoilu został użyty do przygotowania:
  • Reakcja 2-metoksybenzoilo-ferrocenu Friedela Craftsa z ferrocenem[1]
  • Fosforan 2-metoksybenzoilu[2]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ferrocenes. IV. Hydroxybenzoylferrocenes and Ethyl Ferrocenecarboxylates1, 2.
SCHAAF RL.
The Journal of Organic Chemistry, 27(1), 107-111 (1962)
P Paoli et al.
Experientia, 51(1), 57-62 (1995-01-15)
A new aromatic acyl phosphate, 2-methoxybenzoyl phosphate, has been synthesized. The compound shows an intrinsic fluorescence; it displays an intense emission band at 390 nm upon excitation in the near UV region. This band practically disappears after hydrolysis of the
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR