Przejdź do
B59004
3-Bromobenzotrifluoride
99%
Synonim(y):
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-932-6
Beilstein/REAXYS Number:
1449557
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
151-152 °C (lit.)
density
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI key
NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
152692B58806290319
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
bp
151-152 °C (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
bp
65 °C/4.5 mmHg (lit.)
density
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)