Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł 173,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-425-8
Beilstein/REAXYS Number:
1859996
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.502 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI key
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
General description
Diffusion coefficients of 2-bromoanisole at infinite dilution in supercritical carbon dioxide has been evaluated by Taylor-Aris chromatographic technique.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay ≥98% | assay ≥98.0% (GC) | assay 97% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| bp 223 °C (lit.) | bp 210-211 °C (lit.) | bp 158-160 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
| mp 2 °C (lit.) | mp - | mp 1.5-3.5 °C (lit.) | mp 34-38 °C |
| refractive index n20/D 1.573 (lit.) | refractive index n20/D 1.563 (lit.) | refractive index n20/D 1.562 | refractive index - |
| density 1.502 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.477 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.043 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?