167037
3-Methylsalicylic acid
96.0%
Synonim(y):
2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, o-Cresotic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
96.0%
mp
163-165 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy (colorlessto faint brown)
ciąg SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one
- 7-hydroxy-8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one
- (R)-, (S)- and (RS)-hydroxymethylmexiletine
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves