Przejdź do
146161
5-Methylsalicylic acid
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-methylbenzoic acid, p-Cresotic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-918-6
Beilstein/REAXYS Number:
1909076
MDL number:
Assay:
98%
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
150-154 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Methylsalicylic acid exhibits a significant cross-reactivity during fluorescent polarization immunoassay for salicylates in serum.
Application
5-Methylsalicylic acid was used in generation of o-sulfate conjugates in situ and their analysis by ultra-performance liquid chromatography-time-of-flight mass spectrometry.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)