Merck
244503
Sigma-Aldrich
4-Methylsalicylic acid
99%
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Cresotic acid
Wybierz wielkość
25 G
80,50 zł
100 G
375,00 zł
80,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
80,50 zł
100 G
375,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
173-177 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zsyntetyzowano i scharakteryzowano heteroleptyczny tris-cyklometalizowany kompleks irydu(III) z kwasem 4-metylosalicylowym (Msal)[1].
Zastosowanie
Kwas 4-metylosalicylowy został użyty do zahamowania syntetazy średniołańcuchowych acylo-CoA[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-xia Guo et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 30(1), 170-173 (2010-03-23)
New heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complexes (ppy)2 Ir(LX) (ppy==2-phenylpyridine, LX==Sal (salicylic acid), Msal (4-methylsalicylic acid), FSal(4-trifluoro methyl salicylic acid)) was synthesized and characterized. The molecular structure, photophysical properties and thermal stability were tested and analyzed. The results show that the absorption
F Kasuya et al.
Biochemical pharmacology, 52(10), 1643-1646 (1996-11-22)
Molecular characteristics of carboxylic acids were investigated for the ability to inhibit a purified medium chain acyl-CoA synthetase, using hexanoic acid as a substrate. Salicylic acid, 4-methylsalicylic acid, 2-hydroxynaphtoic acid, and 2-hydroxyoctanoic acid, which do not act as substrates for