Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2)2S(CH2)2S(CH2)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-045-8
Beilstein/REAXYS Number:
1739193
MDL number:
Assay:
97%
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
bp
170 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, thioether
SMILES string
OCCSCCSCCO
InChI
1S/C6H14O2S2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?