Merck
131970
Sigma-Aldrich
1,4-Thioxane
98%
Synonim(y):
1,4-Oxathiane
Wybierz wielkość
25 G
527,00 zł
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
527,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5095 (lit.)
bp
147 °C/755 mmHg (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
thioether
ciąg SMILES
C1CSCCO1
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4-2-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-tioksan (1,4-oksatian) został użyty do badania wzrostu i charakterystyki pionowo ułożonych nanodrutów tlenku cynku (ZnO)[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Michał Czub et al.
Marine environmental research, 161, 105077-105077 (2020-08-28)
Sulphur mustard (HD) was the most widely produced chemical warfare agent (CWA) in the history of chemical warfare (CW). Simultaneously, the loads of HD account as by far the largest fraction of the sea-dumped CW. Nowadays its presence in the
M W Ellzy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(12), 2417-2432 (2002-01-05)
We present a detailed analysis of the structure and infrared spectra of 1,4-thioxane. The vibrational frequencies of the 1,4-thioxane molecule were analyzed using standard quantum chemical techniques. Frequencies were calculated at the MP2 and DFT levels of theory using the
Xin Zhang et al.
Environmental science & technology, 43(3), 610-615 (2009-02-28)
The long-term fate of chemical weapon debris disposed of in the ocean some 50 years ago, now sinking into marine sediments and leaking into the ocean environment, is poorly known. Direct evidence exists showing chemical weapon agents actively being released
S Hindley et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 11(9), 8294-8301 (2011-11-22)
Vertically aligned zinc oxide (ZnO) nanowires (NWs) have been grown by liquid injection Metal Organic Chemical Vapour Deposition, using oxygen donor adducts of Me2Zn. The growth and characterisation of the nanowires grown using [Me2Zn(L)] where L = monodentate ethers, tetrahydrofuran
Dominik Cincić et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(2), 747-753 (2007-10-24)
We demonstrate the supramolecular and structural equivalence of two halogen-bond donors (I and Br) and three acceptors (O, NH and S) through the synthesis of seven isostructural halogen-bonded cocrystals, involving six different molecules: 1,4-dibromo- and 1,4-diiodotetrafluorobenzene (donors) and thiomorpholine, thioxane