171778
2-Aminobenzimidazole
97%
Synonim(y):
2-Benzimidazolamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
226-230 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
Klucz InChI
JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PLAU(5328)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves