Merck
1.12148
Sulfonian dodecylobenzenu metylu
for surfactant tests
Synonim(y):
Ester metylowy kwasu dodecylobenzenosulfonowego
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
257-847-6
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)(OC)c1c(cccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
InChI key
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (miareczkowanie dwufazowe): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wolny kwas (jako kwas dodecylobenzenosulfonowy): ≤ 0,5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfonian dodecylobenzenu metylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112148001004022536139975