Kluczowe dokumenty
164984
8-Hydroxyquinoline
≥99%
Synonim(y):
8-Quinolinol, 8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
mp
72.5-74.0 °C
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Klucz InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?