Przejdź do
22019
8-Quinolinol
≥99% (perchloric acid titration)
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
EC Number:
205-711-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
114512
MDL number:
Assay:
≥99% (perchloric acid titration)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
70-76 °C, 72.5-74.0 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Quinolinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
148-24-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)