Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
325,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in THF
density
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in THF | description 3.0 M in diethyl ether | description 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 1.0 M in diethyl ether |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 1.0 M in THF | concentration 3.0 M in diethyl ether | concentration 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran, 45 % (w/w) | concentration 1.0 M in diethyl ether |
| density 1.004 g/mL at 25 °C | density 1.134 g/mL at 25 °C | density 1.161 g/mL at 25 °C | density 0.771 g/mL at 25 °C |
| packaging Sure/Seal™ of | packaging Kilo-Lab™ of , Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylmagnesium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?