Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1710,00 zł
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥60%
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)C(C)C)CO)[C@H](CC)C
InChI
1S/C36H60N10O12/c1-6-18(4)28(35(56)46-14-8-9-23(46)31(52)41-21(36(57)58)11-12-25(38)48)44-30(51)22(16-47)42-33(54)27(17(2)3)43-32(53)24-10-7-13-45(24)34(55)19(5)40-29(50)20(37)15-26(39)49/h17-24,27-28,47H,6-16,37H2,1-5H3,(H2,38,48)(H2,39,49)(H,40,50)(H,41,52)(H,42,54)(H,43,53)(H,44,51)(H,57,58)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
InChI key
DWLTUUXCVGVRAV-XWRHUKJGSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| color white to beige | color white | color white to beige | color white to beige |
| composition Peptide content, ≥60% | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Ala13]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/346/676/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073/640/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073.jpg)