Przejdź do
G3278
Geranylgeraniol
≥85% (GC)
Synonim(y):
all trans-3,7,11-15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.48
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1913779
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (GC)
form
liquid
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
InChI key
OJISWRZIEWCUBN-QIRCYJPOSA-N
Biochem/physiol Actions
As the pyrophosphate, the metabolic precursor of all diterpenes. Screening in vitro shows this to be a potent and selective agent against Mycobacterium tuberculosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48809G6025F203
description
≥85% (GC)
description
technical, ≥90% (GC)
description
solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
description
95%
assay
≥85% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥95% (TLC)
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)